CAS RN 445-30-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Homarine, TRC
CAS: 445-30-7 Fórmula molecular: C7H7NO2 Peso molecular (g/mol): 137.14 Sinónimo: 2-Carboxy-1-methylpyridinium Inner Salt,2-Pyridinecarboxylic Acid N-Methylbetaine,2-Pyridinecarboxylic Acid Methoinner Salt SMILES: Cl.NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O