Learn More
Homarine, TRC
Código de producto. 30405152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405152 50 mg
30402475 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-30-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo 2-Carboxy-1-methylpyridinium Inner Salt, 2-Pyridinecarboxylic Acid N-Methylbetaine, 2-Pyridinecarboxylic Acid Methoinner Salt
SMILES Cl.NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homarine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0477
Porcentaje de pureza >95%