accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OO

CAS RN 4442-59-5

IUPAC Nombre: 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanamine
Sinónimos: 1,4-benzodioxan-2-methylamine
Peso molecular (g/mol): 165.19
Fórmula molecular: C9H11NO2
InChi Key: JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NCC1COC2=CC=CC=C2O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados