Learn More
2-aminometil-1,4-benzodioxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane |
| CAS | 4442-59-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxan, 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, 2-Aminomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, Fourneau 946, LP 1, LP 1 (pharmaceutical), N-[(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-2-yl)methyl]amine, NSC 116045, [(2,3-Dihydro-1,4-benzdioxin-2-yl)methyl]amine, [(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCC1OC2=CC=CC=C2OC1 |
| Nombre IUPAC | (2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.08 |