accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CNHOHOOSOOO

CAS RN 4430-18-6

IUPAC Nombre: sodium 2-[(4-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-5-methylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: acid violet 43
Peso molecular (g/mol): 431.39
Fórmula molecular: C21H14NNaO6S
InChi Key: GTKIEPUIFBBXJQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CC1=CC=C(NC2=CC=C(O)C3=C2C(=O)C2=CC=CC=C2C3=O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados