Learn More
Violeta Ácido 43 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30342894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30342894 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA795363500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Violet 43
CAS 4430-18-6
Fórmula molecular C21 H14 N O6 S . Na
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 2-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-methyl-, monosodium salt (9CI), m-Toluenesulfonic acid, 6-[(4-hydroxy-1-anthraquinonyl)amino]-, monosodium salt (8CI), m-Toluenesulfonic acid, 6-[(4-hydroxy-1-anthraquinonyl)amino]-, sodium salt (7CI), 11362 Violet, 4-Hydroxy-1-(4-methyl-2-sulfoanilino)anthraquinone sodium salt, Acid Alizarine Violet R, Acid Violet 43, Acid Violet Anthraquinone, Ahcoquinone Blue IR, Alizarin Violanol R, Alizarine Brilliant Violet R, Alizarine Irisol R, Alizarine Irisol RD, Alizarine Light Violet B, Alizarine Light Violet RS, Alizarine Purple, Alizarine Purple RS, Alizarine Violanol R, Alizarine Violet 38017, Alizarine Violet NR, Allzurol Purple, Anthraquinone Iris R, C.I. 60730, C.I. Acid Violet 43, Chrome Violet Anthraquinone, Covasol Violet W 5002, Diacid Light Violet RS, Egacid Violet 3B, Elbenyl Violet C-RL, Erio Anthracene Cyanine JR, Erio Fast Cyanine JR, Erionyl Cyanine E-JR, Ext D&C Violet 2, Ext D and C Violet No. 2, Ext D&C Violet No. 2-38017, Ext D&C Violet No. 2-90131, Ext D&C Violet No. 2W098, External D and C Violet 2, External D&C Violet 2-308-139, External Violet 2, Fenalan Violet 3B, Hastings Light Fast Violet IRS, Japan Purple 401, Japan Purple No. 401, Japan Violet 401, Japan Violet No. 401, Kiton Fast Violet R, Purple No. 401, Solanol Violet 3B, Solway Purple, Solway Purple R, Solway Purple RA, Suminol Levelling Violet 3B, Supracen Violet 3B, Triacid Light Violet 3B, Unicert Violet K 7116J, Violet 401, Violet Anthraquinone, Violet No. 401, Vondacid Light Violet 3B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15NO6S.Na/c1-11-6-7-14(17(10-11)29(26,27)28)22-15-8-9-16(23)19-18(15)20(24)12-4-2-3-5-13(12)21(19)25;/h2-10,22-23H,1H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c23)c(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;2-[(4-hidroxi-9,10-dioxoantraceno-1-il)amino]-5-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 431.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.044