CAS RN 4425-59-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Formilcitosina, TRC
CAS: 4425-59-6 Fórmula molecular: C5H5N3O2 Peso molecular (g/mol): 139.11 Sinónimo: 4-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde,4-Amino-2-hydroxy-5-pyrimidinecarboxaldehyde,6-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde,4-Amino-5-formyl-2(1H)-pyrimidinone,5-Formyl-6-amino-2,3-dihydro-2-oxopyrimidine Nombre IUPAC: 6-amino-2-oxo-1,2-dihidropirimidina-5-carbaldehído SMILES: NC1=C(C=O)C=NC(N1)=O