Learn More
5-Formilcitosina, TRC
Código de producto. 30137361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137361 1 mg 1 miligramo
30009050 10 mg 10 miligramos
30003771 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6989751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4425-59-6
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Sinónimo 4-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-Amino-2-hydroxy-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 6-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-Amino-5-formyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Formyl-6-amino-2,3-dihydro-2-oxopyrimidine
Nombre IUPAC 6-amino-2-oxo-1,2-dihidropirimidina-5-carbaldehído
SMILES NC1=C(C=O)C=NC(N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylcytosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.04
Porcentaje de pureza >95%