CAS RN 442125-04-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro-1-benzofurán-2-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 442125-04-4 Fórmula molecular: C9H5ClO3 Peso molecular (g/mol): 196.59 Sinónimo: 6-Chloro-2-benzofurancarboxylic Acid Nombre IUPAC: 6-cloro-1-benzofurán-2-carboxílico SMILES: OC(=O)c1oc2cc(Cl)ccc2c1