Learn More
6-Cloro-1-benzofurán-2-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30368440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368440 250 mg 250 miligramos
30363101 1 g -
30357205 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367265250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 442125-04-4
Fórmula molecular C9H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 196.59
Sinónimo 6-Chloro-2-benzofurancarboxylic Acid
Nombre IUPAC 6-cloro-1-benzofurán-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1oc2cc(Cl)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5ClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9927