accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaNaH2NONHNNNNNSOOOSOOOSOOOSOOO(E)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 4399-55-7

IUPAC Nombre: tetrasodium 3-(2-{4-[2-(4-{2-[(2E)-6-amino-1-oxo-3-sulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-6-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazen-1-yl]naphthalen-1-yl}diazen-1-yl)naphthalene-1,5-disulfonate
Sinónimos: tetrasodium 3-(2-{4-[2-(4-{2-[(2E)-6-amino-1-oxo-3-sulfonatonaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-6-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazen-1-yl]naphthalen-1-yl}diazen-1-yl)naphthalene-1,5-disulfonate
Peso molecular (g/mol): 1029.86
Fórmula molecular: C40H23N7Na4O13S4
InChi Key: OAYAFVUUUYMNOP-PLUAUMMZSA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC1=CC=C2C(=O)\C(=N/NC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)N=NC3=CC(=C4C=CC=C(C4=C3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(=CC2=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados