Learn More
Direct Blue 71 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30383018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383018 2.5 g 2.50 g
30373510 25 g -
30380576 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4943182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4399-55-7
Fórmula molecular C40H23N7Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 1029.87
Sinónimo 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 71 (7CI), C.I. Direct Blue 71, tetrasodium salt (8CI), Saturn Blue LBRR (6CI), Amanil FastBlue FFB, B2Rl, Belamine Fast Blue FFC, Benzanil Supra Blue BRR, C.I. 34140, Calcodur Blue SL, Chlorantine Fast Blue FFC, Chlorantine Fast BlueGLL, Chlorantine Fast Blue GLN, Dialuminous Blue BRR, Diaphtamine Blue FFL, Diazol Light Blue R, Dicorel Blue L 2R, Diphenyl Fast Blue GL, Diphenyl Fast Blue GLN, Direct Blue B 2RL, Direct Blue GLL, Direct Dark Blue L 3RB, Direct Deep Blue L 3RB, Direct Fast Blue, DirectFast Blue FF, Direct Fast Blue GLL, Direct Fast Blue L 2R, Direct Light Blue BRR, Direct Light Blue MFL, Direct Light Blue RS, Direct Lightfast Blue, Direct Lightfast Blue B 2RL, Direct Lightfast Navy Blue, Durazol Blue 2R, EMPA 133, Eliamina Blue FFL, Enianil Light Blue FFL, Fastusol Blue LBRRA, Fenaluz Blue FR, Fixanol Blue 2R, Helion Blue BRRL, Hispaluz Blue FF, Lightfast Blue, N.S. Fast Blue FR, Optisal Blue RL, Orbantin Blue BRR, Paranol Fast Blue FFL, Pontamine Fast Blue SFL, Pyrazol Fast Blue BS, Pyrazoline Blue GF, Reactive Blue GL, Sirius Blue S-RR, Sirius Light BlueBRR, Sirius Supra Blue BRR, Solamine Fast Blue BRR, Solantine Blue FF, Solar Blue G, Solius Light Blue BRR, Solophenyl Blue GL, Sumilight SupraBlue BRR, Suprazo Blue BRR, Suprexcel Blue 2GL, Tertrodirect Fast Blue R, Tetramine Fast Blue B 2R Extra, Triantine Fast Blue BLRN, TriantineLight Blue FRL
Nombre IUPAC tetrasodio; 3-[(E)-[4-[(E)-[4-[(E)-(6-amino-1-hidroxi-3-sulfonatonaftalen-2-il)diazenilo]-6-sulfonatonaftalen-1-il]diazenil]naftaleno-1-il]diazenil]naftaleno-1,5-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2c(O)c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c7ccccc47)c8ccc(cc38)S(=O)(=O)[O-])c(cc2c1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Direct Blue 71
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 1028.9827