CAS RN 438-07-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
16alfa-Hidroxi Progesterona, TRC
CAS: 438-07-3 Fórmula molecular: C21 H30 O3 Peso molecular (g/mol): 330.46 Sinónimo: Pregn-4-ene-3,20-dione, 16-hydroxy-, (16α)-,Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α-hydroxy- (8CI),(16α)-16-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione,16α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione,16α-Hydroxy-δ4-pregnene-3,20-dione,16α-Hydroxyprogesterone,16α-Hydroxy progesterone,NSC 523249,NSC 53910 Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-acetil-16-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one SMILES: CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C