Learn More
16alfa-Hidroxi Progesterona, TRC
Código de producto. 18002420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18002420 25 mg 25 miligramos
30136720 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18002420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95243025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 438-07-3
Fórmula molecular C21 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 16-hydroxy-, (16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α-hydroxy- (8CI), (16α)-16-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-δ4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyprogesterone, 16α-Hydroxy progesterone, NSC 523249, NSC 53910
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-acetil-16-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16alpha-Hydroxy Progesterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)19-18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-20(13,2)16(15)7-9-21(17,19)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195
Porcentaje de pureza >95%