accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOSOONCH3CH3

CAS RN 433695-36-4

IUPAC Nombre: N,N,2-trimethyl-5-nitrobenzene-1-sulfonamide
Sinónimos: N,N,2-trimethyl-5-nitrobenzenesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 244.27
Fórmula molecular: C9H12N2O4S
InChi Key: IFIUFCJFLGCQPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)S(=O)(=O)C1=C(C)C=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados