Learn More
BRL-50481, MedChemExpress
Código de producto. 16484308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484308 10 mg 10 miligramos
16477027 5 mg 5 miligramos
16475226 100 mg 100 miligramos
16460637 50 mg 50 miligramos
16433036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109586
MedChemExpress BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.
BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRL-50481
CAS 433695-36-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (1228.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1C)(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 244.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation