CAS RN 432499-63-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4E2RCat, MedChemExpress
MedChemExpress 4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.