Learn More
4E2RCat, MedChemExpress
Código de producto. 16483138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483138 10 mg 10 miligramos
16460689 1 mg 1 miligramo
16429696 50 mg 50 miligramos
16425877 5 mg 5 miligramos
16414436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100733
MedChemExpress 4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4E2RCat
CAS 432499-63-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H14ClNO4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 23.33 mg/mL (51.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(C2=CC=C(/C=C(SC(N3CC4=CC=CC=C4)=S)/C3=O)O2)=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 455.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation