accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 432047-72-8

IUPAC Nombre: (naphthalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone
Sinónimos: (naphthalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone
Peso molecular (g/mol): 368.48
Fórmula molecular: C26H24O2
InChi Key: RSUMDJRTAFBISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCOC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados