Learn More
CB 13, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CB-13 |
| CAS | 432047-72-8 |
| Fórmula molecular | C26H24O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| SMILES | CCCCCOc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.5 |