CAS RN 4314-22-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1H-1,2,3-Triazola-1-ácido acético, TRC
CAS: 4314-22-1 Fórmula molecular: C4H5N3O2 Peso molecular (g/mol): 127.1 Nombre IUPAC: Ácido 2-(triazol-1-il)acético SMILES: OC(=O)Cn1ccnn1