Learn More
1H-1,2,3-Triazola-1-ácido acético, TRC
Código de producto. 30138708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138708 50 mg 50 miligramos
17910515 5 mg 5 miligramos
17921775 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76754550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4314-22-1
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Nombre IUPAC Ácido 2-(triazol-1-il)acético
SMILES OC(=O)Cn1ccnn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,3-Triazole-1-acetic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)3-7-2-1-5-6-7/h1-2H,3H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382