CAS RN 43101-48-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster dietílico de ácido aspártico, TRC
CAS: 43101-48-0 Fórmula molecular: C8 H15 N O4 . HCl Peso molecular (g/mol): 225.62 Sinónimo: DL-Aspartic Acid Diethyl Ester,Diethyl 2-Aminosuccinate,Diethyl DL-Aspartate; Nombre IUPAC: Cloruro de aspartato de dietilo SMILES: CCOC(CC(C(OCC)=O)N)=O.Cl