Learn More
Éster dietílico de ácido aspártico, TRC
Código de producto. 30179549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179549 25 g 25 g
30179525 10 g 10 g
30179252 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79017025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43101-48-0
Fórmula molecular C8 H15 N O4 . HCl
Peso molecular (g/mol) 225.62
Sinónimo DL-Aspartic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Aminosuccinate, Diethyl DL-Aspartate;
Nombre IUPAC Cloruro de aspartato de dietilo
SMILES CCOC(CC(C(OCC)=O)N)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspartic Acid Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4.ClH/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h6H,3-5,9H2,1-2H3;1H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.08