CAS RN 43053-62-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Umckalin, TRC
CAS: 43053-62-9 Fórmula molecular: C11 H10 O5 Peso molecular (g/mol): 222.19 Sinónimo: 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-5,6-dimethoxy-,7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one,Umckalin Nombre IUPAC: 7-hidroxi-5,6-dimetoxicromen-2-una SMILES: COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC