Learn More
Umckalin, TRC
Código de producto. 30455990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455990 10 mg 10 miligramos
30450502 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU70095010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43053-62-9
Fórmula molecular C11 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 222.19
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-5,6-dimethoxy-, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umckalin
Nombre IUPAC 7-hidroxi-5,6-dimetoxicromen-2-una
SMILES COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Umckalin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0528