accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNN

CAS RN 4303-67-7

IUPAC Nombre: 1-dodecyl-1H-imidazole
Sinónimos: 1-dodecylimidazole
Peso molecular (g/mol): 236.4
Fórmula molecular: C15H28N2
InChi Key: JMTFLSQHQSFNTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCN1C=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados