Learn More
N-dodecilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Dodecylimidazole |
| CAS | 4303-67-7 |
| Fórmula molecular | C15 H28 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-17-14-12-16-15-17/h12,14-15H,2-11,13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-dodecilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.2252 |