accessibility menu, dialog, popup

UserName

OCl

CAS RN 43019-90-5

IUPAC Nombre: benzoyl chloride
Sinónimos: benzoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 140.57
Fórmula molecular: C7H5ClO
InChi Key: PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados