Learn More
Cloruro de benzoil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoyl-d5 Chloride |
| CAS | 43019-90-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H5 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 145.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0343 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |