CAS RN 4299-07-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-butilbenzo[D]isotiazol-3(2H)-ona, TRC
CAS: 4299-07-4 Fórmula molecular: C11 H13 N O S Peso molecular (g/mol): 207.29 Sinónimo: 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-butyl- (6CI,7CI,8CI),2-Butyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one,2-Butyl-2,3-dihydrobenzisothiazol-3-one,BBIT,Densil DN,N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one,N-Butylbenzisothiazolin-3-one,N-n-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one,Proxel XL 2S,Vanquish 100 Nombre IUPAC: 2-butil-1,2-benzotiazol-3-una SMILES: CCCCN1Sc2ccccc2C1=O