Learn More
2-butilbenzo[D]isotiazol-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30137521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137521 5 g 5 g
30133652 10 g 10 g
30004132 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8145885G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4299-07-4
Fórmula molecular C11 H13 N O S
Peso molecular (g/mol) 207.29
Sinónimo 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Butyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Butyl-2,3-dihydrobenzisothiazol-3-one, BBIT, Densil DN, N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, N-Butylbenzisothiazolin-3-one, N-n-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, Proxel XL 2S, Vanquish 100
Nombre IUPAC 2-butil-1,2-benzotiazol-3-una
SMILES CCCCN1Sc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NOS/c1-2-3-8-12-11(13)9-6-4-5-7-10(9)14-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0718