CAS RN 42982-45-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(17b)-3-(1,2-etanodiil acetal)17-metil-17-(1-oxopropil)-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(17b)-3-(1,2-etanodiil acetal)17-metil-17-(1-oxopropil)-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(17b)-3-(1,2-etanodiil acetal)17-metil-17-(1-oxopropil)-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.