Learn More
(17b)-3-(1,2-etanodiil acetal)17-metil-17-(1-oxopropil)-estra-5(10),9(11)-dien-3-ona cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cetalisopromegestone |
| CAS | 42982-45-6 |
| Fórmula molecular | C24 H34 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (17β)-cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal)17-methyl-17-(1-oxopropyl)-estra-5(10),9(11)-dien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O3/c1-4-21(25)23(3)11-9-20-19-6-5-16-15-24(26-13-14-27-24)12-8-17(16)18(19)7-10-22(20,23)2/h7,19-20H,4-6,8-15H2,1-3H3/t19-,20+,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)[C@@]1(C)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C(CCC5(C4)OCCO5)C3=CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(8S,13S,14S,17S)-13,17-dimetilespiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,2'-1,3-dioxolano]-17-il]propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.525 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2508 |