CAS RN 428854-24-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidina-4,5,6-triamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidina-4,5,6-triamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidina-4,5,6-triamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.