Learn More
2-[1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidina-4,5,6-triamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine |
| CAS | 428854-24-4 |
| Fórmula molecular | C17H15FN8 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Desmethyl-N-desmethylcarbamoly Riociguat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15FN8/c18-11-6-2-1-4-9(11)8-26-17-10(5-3-7-22-17)13(25-26)16-23-14(20)12(19)15(21)24-16/h1-7H,8,19H2,(H4,20,21,23,24) |
| SMILES | Nc1nc(nc(N)c1N)c2nn(Cc3ccccc3F)c4ncccc24 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]pirimidina-4,5,6-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 350.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1404 |