accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNO

CAS RN 42872-30-0

IUPAC Nombre: 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile
Sinónimos: 2-(3-benzoylphenyl)propanenitrile
Peso molecular (g/mol): 235.29
Fórmula molecular: C16H13NO
InChi Key: RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C#N)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados