Learn More
(2RS)-2-(3-benzoilfenil)propanonitrilo, Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-(3-benzoilfenil)propanonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| CAS | 42872-30-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H13 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketoprofen Imp. F (EP), Ketoprofen USP Related Compound F, Ketoprofen USP RC F, (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Related Compound F, Ketoprofen Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-benzoilfenil)propanonitrilo |
| Mostrar más |