CAS RN 427-77-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gibberellin A9, TRC
CAS: 427-77-0 Fórmula molecular: C19H24O4 Peso molecular (g/mol): 316.39 Sinónimo: Dodecahydro-4a-hydroxy-1-methyl-8-methylene-1H-7,9a-methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone,4a-Hydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone,Gibberellin A9,4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic Acid Deriv.,GA9 SMILES: C[C@]12CCC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O