Learn More
Gibberellin A9, TRC
Código de producto. 17967824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17967824 1 mg 1 miligramo
17908494 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17967824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3775251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 427-77-0
Fórmula molecular C19H24O4
Peso molecular (g/mol) 316.39
Sinónimo Dodecahydro-4a-hydroxy-1-methyl-8-methylene-1H-7,9a-methanobenz[a]azulene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, 4a-Hydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, Gibberellin A9, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., GA9
SMILES C[C@]12CCC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellin A9
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O4/c1-10-8-18-9-11(10)4-5-12(18)19-7-3-6-17(2,16(22)23-19)14(19)13(18)15(20)21/h11-14H,1,3-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1675
Porcentaje de pureza >95%