accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFNCO

CAS RN 42601-04-7

IUPAC Nombre: 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene
Sinónimos: 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene
Peso molecular (g/mol): 155.1
Fórmula molecular: C7H3F2NO
InChi Key: YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1F)N=C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados