accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CO

CAS RN 4255-62-3

IUPAC Nombre: 4,4-dimethylcyclohexan-1-one
Sinónimos: 4,4-dimethylcyclohexan-1-one
Peso molecular (g/mol): 126.2
Fórmula molecular: C8H14O
InChi Key: PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CCC(=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)