Learn More
4,4-Dimetilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13468628 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13468628 1 g Frasco de vidrio 1 g
13488628 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13478628 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13468628 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4255-62-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4255-62-3
Clave InChI PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethylcyclohexanone
Punto de fusión 41°C to 43°C
Punto de ebullición 73°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14O
Fórmula lineal (CH3)2C6H8(=O)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H228-Sólido inflamable.