Learn More
4,4-Dimetilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455600 1 g 1 g
15413327 250 mg 250 miligramos
11465600 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25857.03
Solicitar formato a granel o personalizado
4,4-Dimethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4-Dimetilciclohexanona se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. El material incompatible son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4255-62-3
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00234965
Clave InChI PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethylcyclohexanone
Punto de fusión 41°C to 43°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%