CAS RN 4241-27-4
IUPAC Nombre:
6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Sinónimos:
6-methyl-2-oxo-1H-pyridine-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol):
134.14
Fórmula molecular:
C7H6N2O
InChi Key:
FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Ciano-6-metil-2-piridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4241-27-4 Fórmula molecular: C7H6N2O Peso molecular (g/mol): 134.14 Número MDL: MFCD00006013,MFCD00084984 Clave InChI: FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-hydroxy-6-methylnicotinonitrile,3-cyano-6-methyl-2 1h-pyridinone,3-cyano-6-methyl-2-pyridone,6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile,2-hydroxy-6-methyl-nicotinonitrile,2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile,3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo,3-cyano-2-hydroxy-6-methylpyridine,3-cyano-6-methyl-2 1-pyridone,1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile PubChem CID: 77919 Nombre IUPAC: 6-Metil-2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo SMILES: CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1