Learn More
3-Ciano-6-metil-2-piridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499626 10 g 10 g
11409636 50 g 50 g
11419636 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20188.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4241-27-4 | C7H6N2O | 134.14 g/mol
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone is a reactant used in the synthesis of Milrinone (M344680), a selective phosphodiesterase inhibitor with vasodilating and positive inotropic activity. 3-It has also been used in the preparation of the N3-pyridyl thiamine, a potent in vitro thiamine antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-ciano-6-metil-2(1H)-piridinona es un reactante utilizado en la síntesis de milrinona (M344680), un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa con vasodilatación y actividad inotrópica positiva. 3-También se ha utilizado en la preparación de la tiamina de N3′-piridilo, un potente antagonista de la tiamina in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 2,38 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4241-27-4
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00006013,MFCD00084984
Clave InChI FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-6-methylnicotinonitrile, 3-cyano-6-methyl-2 1h-pyridinone, 3-cyano-6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinonitrile, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-6-methylpyridine, 3-cyano-6-methyl-2 1-pyridone, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 77919
Nombre IUPAC 6-Metil-2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
Punto de fusión ∼298°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 120412
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,2.38g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98%