accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4221-03-8

IUPAC Nombre: 5-hydroxypentanal
Sinónimos: 5-hydroxypentanal
Peso molecular (g/mol): 102.13
Fórmula molecular: C5H10O2
InChi Key: CNRGMQRNYAIBTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCC=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados