Learn More
5-hidroxipentanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxypentanal |
| CAS | 4221-03-8 |
| Fórmula molecular | C5H10O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4,7H,1-3,5H2 |
| SMILES | OCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxipentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |