accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SOOFFF

CAS RN 421-85-2

IUPAC Nombre: trifluoromethanesulfonamide
Sinónimos: trifluoromethanesulfonamide
Peso molecular (g/mol): 149.09
Fórmula molecular: CH2F3NO2S
InChi Key: KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados