Learn More
Trifluorometilsulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trifluoromethylsulfonamide |
| CAS | 421-85-2 |
| Fórmula molecular | CH2F3NO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonamide, Trifluoromethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2F3NO2S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H2,5,6,7) |
| SMILES | NS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 149.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.9758 |